Learn More
2-Propanol, GC Grade, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11325327
2-Propanol, GC Grade, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11325327
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Codice prodotto. 11325327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040983.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Suitable For Environmental, Pesticide, and GC Analysis
Suitable for environmental and GC analysis. Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, anti freezes, soaps and window cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione °C to 90°C
Nota nome GC Grade
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.785 g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 82°C to 83°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C (53°F)
Punto di combustione 455°C (851°F)
Odore Alcohol-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.377
Intervallo percentuale saggio >99.7%
Pressione del vapore 48 hPa (36mm Hg) at 20°C
Beilstein 635639
Informazioni di solubilità Miscible in water,benzene,chloroform,ethanol,ether,glycerine and acetone.
Peso formulazione 60.1
Grado GC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY04K622 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
Numero di lottoZ20K616 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
Numero di lottoX25K959 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
Numero di lottoX04K957 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
Numero di lottoX04K958 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propan-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol
Titolo del prodotto
2-Propanol, GC Grade, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals >