Learn More
2-Propanol, puriss., Honeywell Codice prodotto.: 15662520
2-Propanol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15662520
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Codice prodotto. 15662520
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 241372.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Densità 0.785g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.02
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 750°F
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Numero UN 1219
Beilstein 635639
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoO3470 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/03/2025 Catalog Number24137-2.5L
Numero di lottoO1090 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2025 Catalog Number24137-2.5L
Numero di lottoO1550 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog Number24137-2.5L
Numero di lottoO0330 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/09/2024 Catalog Number24137-2.5L
Numero di lottoO0590 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/09/2024 Catalog Number24137-2.5L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol
Titolo del prodotto
2-Propanol, puriss., Honeywell >