Learn More
Heathrow Scientific™ 20-Place Cardboard Slide Trays
Remove slides easily with convenient thumb groove. Heathrow Scientific™ 20-Place Cardboard Slide Trays maximize specimen protection with recessed horizontal compartments.
585.00€
Specifica
Tipo | Slide Storage Tray |
---|---|
Compartimenti | 20 |
Da utilizzare con (applicazione) | Safely Working, Transporting and Short-Term Storing of Slides |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microscope slides |
Altezza (sistema imperiale) | 0.4 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15549811
|
Heathrow Scientific™
HS120196 |
Red |
585.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15559811
|
Heathrow Scientific™
HS120197 |
Yellow |
585.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Horizontal compartments are recessed to protect the specimens when the cover is closed
- Features thumb cut for easy slide removal
- Holds 20 standard size slides
- Disposable
Specifica
Slide Storage Tray | |
Safely Working, Transporting and Short-Term Storing of Slides | |
0.4 in. | |
8.2 in. | |
Cardboard | |
13.4 in. |
20 | |
Microscope slides | |
0.9 cm | |
20.8 cm | |
Rectangular | |
34.1 cm |
Titolo del prodotto
Heathrow Scientific™ 20-Place Cardboard Slide Trays