Learn More
Fisher Chemical 200LT N-HEPTANE 99.5 % CERTIFIED FOR ANALYSIS
Marca:  Fisher Chemical H/0160/27
200LT N-HEPTANE 99.5 % CERTIFIED FOR ANALYSIS
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10382542
  • 2940.00€ / 200L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisher Chemical 200LT N-HEPTANE 99.5 % CERTIFIED FOR ANALYSIS >