Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca: Fisherbrand™
40.53 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Descrizione
- 20mm
- aluminum Cap
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
Center Hole | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Plain | |
Aluminum | |
Crimp Cap |