Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
48.30€ - 65.90€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Dimensione chiusura | ND20 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11885010
|
Fisherbrand™
|
Plain | Center Tear-off Crimp Cap | Center Tear-off |
56.30€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11895010
|
Fisherbrand™
|
Clear Lacquered | Complete Tear-off Crimp Cap | Complete Tear-off |
63.73€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12616765
|
Fisherbrand™
|
Gold Lacquered | Crimp Cap | Center Hole |
56.50€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12606505
|
Fisherbrand™
|
Blue Lacquered | Crimp Cap | Center Hole |
56.55€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12626765
|
Fisherbrand™
|
Red Lacquered | Crimp Cap | Center Hole |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11805020
|
Fisherbrand™
|
Plain | Crimp Cap | Center Hole |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13401309
|
Fisherbrand™
|
Blue Lacquered | Crimp Cap | Center Tear-off |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15440130
|
Fisherbrand™
|
Red Lacquered | Crimp Cap | Center Tear-off |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12646765
|
Fisherbrand™
|
Green Lacquered | Crimp Cap | Center Hole |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15440120
|
Fisherbrand™
|
Green Lacquered | Crimp Cap | Center Tear-off |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- 20mm
- aluminum Cap
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
20 mm | |
Aluminum | |
ND20 |