Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca: Fisherbrand™
55.29 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40500kg
Descrizione
- 20mm
- aluminum Cap
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
Complete Tear-off | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Clear Lacquered | |
Aluminum | |
Complete Tear-off Crimp Cap |