Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca: Fisherbrand™ 20 01 0116
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 20mm
- aluminum Cap
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
Center Hole | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Red Lacquered | |
Aluminum | |
Crimp Cap |