Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 5mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™
338.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24000kg
Descrizione
- 20mm
- Closure
- Magnetic
- Cap
- Gold
- 5mm center hole
Specifica
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gray, Gold | |
Steel | |
100 | |
Crimp Cap |