Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 5mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
221.00€ - 870.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
---|---|
Materiale | Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Headspace |
Quantità | 100 |
Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10472804
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Blue Transparent, Transparent, Gold | 3 mm |
690.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11821603
|
Fisherbrand™
|
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) | Blue, Gray, Gold | 3 mm |
491.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11815040
|
Fisherbrand™
|
Silicone/Aluminum | Silver, White, Gold | 3 mm |
870.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10182174
|
Fisherbrand™
|
PTFE/Butyl | Gray, Gold | 3 mm |
356.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11825040
|
Fisherbrand™
|
Butyl | Dark Gray, Gold | 3 mm |
221.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 20mm
- Closure
- Magnetic
- Cap
- Gold
- 5mm center hole
Specifica
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Steel | |
100 | |
Crimp Cap |