Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 5mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 0665
655.49 EUR valido fino al 2025-02-28
Usa il codice promo "24154" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10472804
  • 694.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Cap
  • Gold
  • 5mm center hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
20 mm
Headspace
3 mm
Blue Transparent, Transparent, Gold
Steel
100
Crimp Cap