Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 5mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 0711
Codice prodotto. 11825040
  • 223.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Cap
  • Gold
  • 5mm center hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Butyl
20 mm
Headspace
3 mm
Dark Gray, Gold
Steel
100
Crimp Cap