Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 8mm Center hole, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 1264
Codice prodotto. 11895040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Cap
  • Gold
  • 8mm center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Viton 1A
20 mm
Headspace
1 mm
Black, Gold Lacquered
Steel
100
Crimp Cap