Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 8mm Center hole, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
223.00€ - 920.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Steel
Quantità 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11798246
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1200
PTFE/Butyl Blue, Gray, Gold 3 mm
494.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12696775
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1785
Silicone/PTFE Beige, White, Gold 3.2 mm
779.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12626775
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1345
Silicone/PTFE Cream, Red, Gold Lacquered 1.5 mm
674.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11845040
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1157
Butyl Dark Gray, Gold 3 mm
223.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11768246
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1186
PTFE/Butyl Gray, Gold 3 mm
357.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11895040
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1264
Viton 1A Black, Gold Lacquered 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15294977
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1481
PTFE/Butyl Gray, Red, Gold Lacquered 1.3 mm
383.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11805963
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0975
Silicone/PTFE Gold, Blue Transparent, Transparent 3 mm
810.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11927071
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1246
Silicone/PTFE Blue, White, Gold 1.5 mm
920.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Cap
  • Gold
  • 8mm center hole
  • Combination Seal
Specifica
Specifica
20 mm
Steel
100