Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Red, Magnetic Bimetal Cap, 8mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 1604
791.69 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16388377
  • 1085.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Bi-Metal Cap
  • Red
  • 8mm center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
20 mm
Headspace
3.2 mm
Beige, White, Red
Bimetal
100
Crimp Cap