Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Red, Magnetic Bimetal Cap, 8mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
48.40€ - 1085.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Bimetal
Da utilizzare con (applicazione) Headspace
Quantità 100
Tipo Crimp Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11825050
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1536
Silicone/PTFE Blue Transparent, Transparent, Red 3 mm
1080.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398377
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1623
PTFE/Butyl Gray, Red 3 mm
459.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12970981
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1623
PTFE/Butyl Gray, Red 3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16388377
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1604
Silicone/PTFE Beige, White, Red 3.2 mm
1085.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11368641
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1604
Silicone/PTFE Beige, White, Red 3.2 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Bi-Metal Cap
  • Red
  • 8mm center hole
  • Combination Seal
Specifica
Specifica
20 mm
Headspace
Crimp Cap
Bimetal
100