Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 0226
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 20mm
- aluminum Cap
- Combination Seal
Specifica
Silicone/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Blue Transparent, White | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |