Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
188.00€ - 605.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | Headspace |
Quantità | 100 |
Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11825030
|
Fisherbrand™
20 03 0060 |
PTFE/Butyl | Blue, Gray | 3 mm |
457.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11855030
|
Fisherbrand™
20 03 0194 |
PTFE/Butyl | Gray | 3 mm |
321.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11865030
|
Fisherbrand™
20 03 0195 |
Butyl | Dark Gray | 3 mm |
188.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10666364
|
Fisherbrand™
20 03 0226 |
Silicone/PTFE | Blue Transparent, White | 3 mm | |||||
Descrizione
- 20mm
- aluminum Cap
- Combination Seal
Specifica
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |