Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 0194
Codice prodotto. 11855030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE/Butyl
20 mm
Headspace
3 mm
Gray
Aluminum
100
Crimp Cap