Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Complete Tear-Off Cap, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 0186
334.40 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 20mm
- aluminum Cap
- Combination Seal
Specifica
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gray | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |