Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Complete Tear-Off Cap, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
196.00€ - 850.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) Headspace
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11737617
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0061
PTFE/Butyl Blue, Gray 3 mm
467.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12370180
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0227
Silicone/PTFE Blue Transparent, White 3 mm
664.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11835050
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 1569
Silicone/Aluminum Silver, White 3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11875030
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0212
Butyl Dark Gray 3 mm
196.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11893781
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0186
PTFE/Butyl Gray 3 mm
352.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Combination Seal
Specifica
Specifica
20 mm
Headspace
3 mm
Aluminum
100
Crimp Cap