Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Complete Tear-Off Cap, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 0227
Codice prodotto. 12370180
  • 664.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
20 mm
Headspace
3 mm
Blue Transparent, White
Aluminum
100
Crimp Cap