Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Pressure release seals (Aluminum-PR) are designed to open when internal pressure exceeds 3.0±0.5bar.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 0163
631.74 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11747617
  • 669.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Combination Seal
  • aluminum
  • Headspace Cap
  • Center hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
20 mm
Headspace
3 mm
Blue Transparent, White
Aluminum
1000
Crimp Cap