Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Pressure release seals (Aluminum-PR) are designed to open when internal pressure exceeds 3.0±0.5bar.
196.00€ - 850.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) Headspace
Quantità 1000
Tipo Crimp Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11758246
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
20 03 0112
PTFE/Butyl Silver, Gray 3 mm
386.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11747617
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0163
Silicone/PTFE Blue Transparent, White 3 mm
669.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11788246
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0264
PTFE/Butyl Blue, Gray 3 mm
649.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11580505
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0828
Silicone/PTFE Beige, White 3.2 mm
714.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11835030
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0126
Butyl Dark Gray 3 mm
196.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11885030
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 03 0326
Silicone/Aluminum Silver, White 3 mm
850.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Combination Seal
  • aluminum
  • Headspace Cap
  • Center hole
Specifica
Specifica
20 mm
Headspace
Crimp Cap
Aluminum
1000