Learn More
uvex 2125 Xact-Band Hearing Protector
Lightweight, banded hearing protector with extra thumb indentations provides effective hearing protection directly into the ear canal.
Marca:  uvex 2125372
30.07 EUR valido fino al 2025-06-08
Usa il codice promo "24131" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17200311
  • 31.65€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Banded design effectively prevents distracting noises, such as contact with clothes, from being transmitted to the ear
  • Ergonomically shaped arms provide effective hearing protection directly into the ear canal
  • Extra thumb indentations ensure quick and easy handling
  • Replacement ear plugs can be stored in dispenser
  • Lightweight design weighs only 4 grams
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No
Lime Green
26 dB
Ovale
Reusable
Gray
ABS, Polyurethane
No
Regular
4 g
No
Ear Band
No
Yes
Behind-the-Head
EN 352-2
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
uvex 2125 Xact-Band Hearing Protector > 26 dB