Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 8.4mm, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 22 15 0321
323.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11869420
  • 342.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 22mm
  • PE
  • Cap
  • Center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural Rubber/TEF
22 mm
Headspace
1.3 mm
Red-Orange, Transparent
Polyethylene
100
Snap Cap