Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 8.4mm, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
342.00€ - 690.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 22 mm |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Headspace |
Quantità | 100 |
Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11869420
|
Fisherbrand™
22 15 0321 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent | 1.3 mm |
342.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11809430
|
Fisherbrand™
22 15 1697 |
PTFE/Butyl | Gray, Red, Transparent | 1.3 mm |
369.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11879420
|
Fisherbrand™
22 15 0712 |
Silicone/PTFE | Blue Transparent, Transparent | 1.3 mm | N/A | ||||
Descrizione
- 22mm
- PE
- Cap
- Center hole
- Combination Seal
Specifica
22 mm | |
Headspace | |
1.3 mm |
Polyethylene | |
100 | |
Snap Cap |