Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 8.4mm, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 22 15 0712
Codice prodotto. 11879420
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • 22mm
  • PE
  • Cap
  • Center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
22 mm
Headspace
1.3 mm
Blue Transparent, Transparent
Polyethylene
100
Snap Cap