Learn More
Thermo Scientific™ Rotore 24 x 1.5/2.0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal™
Effectively protect samples with standard 1.5/2.0 tubes by using Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0mL Rotor with ClickSeal™ Biocontainment Lid.
Marca: Thermo Scientific™ 75003424
Descrizione
Protect samples efficiently with standard 1.5/2.0 tubes by using Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0mL Rotor with ClickSeal™ Biocontainment Lid.
Specifications:- Capacity: 24 x 1.5mL
- Max. Speed/RCF: 14,800rpm/21,100 x g
Ordering Information:
Replacement lids sold separately; order rotor body (75003424) and components to complete assembly. For replacement lids order 75003410. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ MicroCL 17/17R and 21/21R Microcentrifuge Series.
Recommended for:
Micro-volume protocols with all 1.5 to 2.0mL tubes, including mini-preps and spin columns.
Specifica
Rotore 24 x 1.5/2.0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal | |
Angolo fisso | |
21,100 x g | |
86 mm | |
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Centrifuges | |
Certificazione di biocontenimento di CAMR, HPA, Porton Down, U.K. |
Engineered Polymer | |
24 x 1.5/2 mL | |
14,800 rpm | |
11 mm | |
45° | |
Yes |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.