Learn More
BINDER™ Misurazione temperatura e umidità secondo DIN12880
Misurazione della temperatura e umidità ambientale secondo DIN12880 - incluso certificato, 27 punti di misurazione per la temperatura e 1 punto di misurazione per l'umidità, a 25 °C / 60 % u.r. o con una coppia di valori prestabilita
Marca: BINDER™ DL30-0427
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- One humidity point of measurement
- Including certificate
- Humidity measurement point in center of chamber
Specifica
Dispositivi BINDER series MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKFT | |
Temperature and Humidity: 27 measuring points | |
Temperature and Humidity Measurement |
Misurazione della temperatura e umidità ambientale secondo DIN12880 - incluso certificato, 27 punti di misurazione per la temperatura e 1 punto di misurazione per l'umidità, a 25 °C / 60 % u.r. o con una coppia di valori prestabilita | |
Calibration Certificate |
Titolo del prodotto
BINDER™ Misurazione temperatura e umidità secondo DIN12880 > 27 measuring points; For Use With: MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKFT series