Learn More
2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution, Paragon Scientific™
A high quality analytical reagent manufactured and certified compliant for use in ASTM D 664 / IP 177, the Standard Test Method for Acid Number of Petroleum products by Potentiometric Titration.
Marca:  Paragon Scientific LCL-30-10
Codice prodotto. 16050200
  • 298.00€ / pezzi 10
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • A Lithium Chloride Electrolyte Analytical Reagent manufactured to ASTM D 664 / IP 177.
  • Provided with a certificate which includes an estimation of uncertainty of manufacture.
  • Ensures full compliance with ASTM and IP test method requirements for reagent preparation.
  • Convenient 30mL bottle size for direct filling into the electrode.
  • Multi pack option available
  • Cost effective and time saving
  • Certificate of Manufacture & MSDS included
  • 6 Month shelf life
Specifica
Specifica
10 x 30 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • X10 30ML LCL-30-10 Lithium Chloride Electrolyte Reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, lithium chloride