Learn More
2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution, Paragon Scientific™
A high quality analytical reagent manufactured and certified compliant for use in ASTM D 664 / IP 177, the Standard Test Method for Acid Number of Petroleum products by Potentiometric Titration.
108.00€ - 298.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16060200
|
Paragon Scientific
LCL-30-3 |
3 x 30 mL |
108.00€
pezzi 3 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16070200
|
Paragon Scientific
LCL-30-5 |
5 x 30 mL |
164.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16050200
|
Paragon Scientific
LCL-30-10 |
10 x 30 mL |
298.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- A Lithium Chloride Electrolyte Analytical Reagent manufactured to ASTM D 664 / IP 177.
- Provided with a certificate which includes an estimation of uncertainty of manufacture.
- Ensures full compliance with ASTM and IP test method requirements for reagent preparation.
- Convenient 30mL bottle size for direct filling into the electrode.
- Multi pack option available
- Cost effective and time saving
- Certificate of Manufacture & MSDS included
- 6 Month shelf life
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 6 Months
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare prodotto chimico secco, CO2, acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcol per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, lithium chloride