Learn More
2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution, Paragon Scientific™
A high quality analytical reagent manufactured and certified compliant for use in ASTM D 664 / IP 177, the Standard Test Method for Acid Number of Petroleum products by Potentiometric Titration.
Marca: Paragon Scientific LCL-30-5
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- A Lithium Chloride Electrolyte Analytical Reagent manufactured to ASTM D 664 / IP 177.
- Provided with a certificate which includes an estimation of uncertainty of manufacture.
- Ensures full compliance with ASTM and IP test method requirements for reagent preparation.
- Convenient 30mL bottle size for direct filling into the electrode.
- Multi pack option available
- Cost effective and time saving
- Certificate of Manufacture & MSDS included
- 6 Month shelf life
Specifica
5 x 30 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol