Learn More
Fisher BioReagents™ 2XYT Broth (Granulated Media)
Used in the growth and cultivation of microorganisms in the lab and include E. coli, bacteriophage, and other bacterial strains
Marca:  Fisher BioReagents™ BP9743-2
Codice prodotto. 15420685
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Granulated Media
  • Formulation per liter: Casein Peptone [91079-40-2] 16g, Yeast Extract [8013-01-2] 10g, Sodium Chloride [7647-14-5] 5g
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Solid
Microbiology Media
Poly Pail
Dehydrated 2XYT
Casein Peptone 16g/L, Yeast extract 10g/L, Sodium Chloride 5g/L
2 kg