Learn More
Fisher BioReagents™ 2XYT Broth (Granulated Media)
Used in the growth and cultivation of microorganisms in the lab and include E. coli, bacteriophage, and other bacterial strains
69.40€ - 605.00€
Specifica
Forma | Solid |
---|---|
Tipo di media | Dehydrated 2XYT |
Product Type | Microbiology Media |
Formulazione | Casein Peptone 16g/L, Yeast extract 10g/L, Sodium Chloride 5g/L |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15420685
|
Fisher BioReagents™
BP9743-2 |
2 kg | Poly Pail | N/A | |||||
15430675
|
Fisher BioReagents™
BP9743-500 |
500 g | Poly Bottle |
69.40€
500g |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15430685
|
Fisher BioReagents™
BP9743-5 |
5 kg | Poly Pail |
605.00€
5kg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Granulated Media
- Formulation per liter: Casein Peptone [91079-40-2] 16g, Yeast Extract [8013-01-2] 10g, Sodium Chloride [7647-14-5] 5g
- Store at room temperature
Specifica
Solid | |
Dehydrated 2XYT | |
Microbiology Media | |
Casein Peptone 16g/L, Yeast extract 10g/L, Sodium Chloride 5g/L |