Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3
Use round-bottom 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
Marca: DWK Life Sciences A618020001211
54.58 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Disposable
- Borosilicate glass
- Excellent resistance to temperature changes
- Autoclavable
Specifica
Round bottom | |
100Pack | |
Test Tube |
180 mm | |
20 mm |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3 > Diameter: 20mm; Length: 180mm; Quantity: 100/pk