Learn More
3,3-Diethoxy-1-propanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10021544
3,3-Diethoxy-1-propanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10021544
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10021544
Marca: Thermo Scientific Acros 426720010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16777-87-0
Formula molecolare C7H16O3
Molecular Weight (g/mol) 148.20
Numero MDL MFCD00074850
InChI Key ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140135
IUPAC Name 3,3-diethoxypropan-1-ol
SMILES CCOC(CCO)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3-Diethoxy-1-propanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9410g/mL
Punti di ebollizione 90°C to 93°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CH2O)2CHCH2CH2OH
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.941
Sinonimo 3,3-diethoxy-1-propanol, 3,3-diethoxypropanol, 1-propanol, 3,3-diethoxy, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 3, 3-diethoxypropanol, acmc-1c5mk, 1-propanol,3,3-diethoxy
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto339873 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2023 Catalog Number426720010,426720050
Numero di lotto344981 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number426720010,426720050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Diethoxy-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
3,3-Diethoxy-1-propanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals >