Learn More
3,3-Tetramethyleneglutarimide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11426666
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1075-89-4
Formula molecolare C9H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 167.208
Numero MDL MFCD00023871
InChI Key YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-tetramethyleneglutarimide, 8-azaspiro 4.5 decane-7,9-dione, azaspirodecanedione, 1,1-cyclopentanediacetimide, 8-aza-spiro 4.5 decane-7,9-dione, buspirone impurity k, dsstox_cid_31405, dsstox_rid_97291, dsstox_gsid_57616
PubChem CID 136843
IUPAC Name 8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)NC(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Tetramethyleneglutarimide
Punto di fusione 153°C to 156°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 383702
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 98%
Titolo del prodotto
3,3-Tetramethyleneglutarimide, 98%, Thermo Scientific™ >