Learn More
3,5-Dimethoxybenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10376030
3,5-Dimethoxybenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10376030
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10376030
Marca: Thermo Scientific Acros 115460250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-21-4
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00002502
InChI Key IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
PubChem CID 14332
IUPAC Name 3,5-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethoxybenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182°C to 185°C
Colore Beige-Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 405
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0415910 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number115460050,115460250,115461000
Numero di lottoA0403402 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2023 Catalog Number115460050,115460250,115461000
Numero di lottoA0430589 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/11/2023 Catalog Number115460050,115460250,115461000
Numero di lottoA0427804 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/08/2023 Catalog Number115460050,115460250,115461000
Numero di lottoA0415910 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/07/2022 Catalog Number115460050,115460250,115461000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
3,5-Dimethoxybenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals >