Learn More
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10723142
50 mL, AcroSeal™ Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34696-73-6, 109-99-9
CAS min. % 9.2, 86.2
CAS max % 13.8, 90.8
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9100g/mL
Punto d'infiammabilità −18°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C8H9BrMg
Formula lineare (CH3)2C6H3MgBr
Numero MDL MFCD01311497
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.91
Sinonimo 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, xpxqqjmqeswikm-uhfffaoysa-m, 3,5-dimethylphenyl magnesium bromide, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key XPXQQJMQESWIKM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1
IUPAC Name magnesium;1,3-dimethylbenzene-5-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 209.37
PubChem CID 10965748
Peso formulazione 209.37
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >