Learn More
3,5-Dinitrobenzoyl Chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10677021
3,5-Dinitrobenzoyl Chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10677021
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10677021
Marca: Thermo Scientific Acros 408711000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-33-2
Formula molecolare C7H3ClN2O5
Molecular Weight (g/mol) 230.56
Numero MDL MFCD00007248
InChI Key NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC Name 3,5-dinitrobenzoyl chloride
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 67.0°C to 70.0°C
Colore Yellow to Beige
Punti di ebollizione 196°C (15.0 hPa)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 09, 414
Fieser 01,320
Indice di Merck 15, 3303
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 230.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Crystalline Needles
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0457614 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number408715000,408711000,408710250
Numero di lottoA0463551 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/06/2024 Catalog Number408715000,408711000,408710250
Numero di lottoA0427212 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/02/2024 Catalog Number408715000,408711000,408710250
Numero di lottoA0437750 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/01/2024 Catalog Number408715000,408711000,408710250
Numero di lottoA0457614 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2023 Catalog Number408715000,408711000,408710250
Titolo del prodotto
3,5-Dinitrobenzoyl Chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals >