Learn More
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11975761
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11975761 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
1 g, 1g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Codice prodotto. 11975761
Marca: Thermo Scientific Acros 439750010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 181180-42-7
Formula molecolare C6H7F3O3S2
Molecular Weight (g/mol) 248.24
InChI Key ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl esterShow MoreShow Less
PubChem CID 22625751
IUPAC Name 3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
SMILES C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 248.24
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto338126 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Codice prodotto439750010
Numero di lottoL06L12 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Codice prodotto439750010
Numero di lottoD18M21 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Codice prodotto439750010
Numero di lottoG03M26 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Codice prodotto439750010
Numero di lottoG12L05 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Codice prodotto439750010
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >