Learn More
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11985761
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11985761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
5 g, 5g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11985761
Marca: Thermo Scientific Acros 439750050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 181180-42-7
Formula molecolare C6H7F3O3S2
Molecular Weight (g/mol) 248.24
InChI Key ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester
PubChem CID 22625751
IUPAC Name 3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
SMILES C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 248.24
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >