Learn More
3-Aminobenzamidoxime, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15438227
3-Aminobenzamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15438227
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15438227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51773.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100524-07-0
Formula molecolare C7H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 151.169
Numero MDL MFCD08061150
InChI Key OPGWBTKZYLRPRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminobenzamidoxime, 3-amino-benzamide oxime, 3-aminobenzamide oxime, 3-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-3-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 3-amino-benzamideoxime, 3-aminophenylcarboxamide oxime, 3-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 3-amino-n/'-hydroxybenzenecarboximidamide, z-3-amino-n'-hydroxybenzamidine;3-amino-n-hydroxy-benzamidine;3-aminobenzamidoxime
PubChem CID 53395946
IUPAC Name 3-amino-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminobenzamidoxime
Punto di fusione 101°C to 105°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
3-Aminobenzamidoxime, 97%, Thermo Scientific™ >