Learn More
3-Aminopropyltrimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
55.78€ - 745.71€
Identificatori chimici
CAS 13822-56-5
Formula molecolare C6H17NO3Si
Molecular Weight (g/mol) 179.29
Numero MDL MFCD00008206
InChI Key SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10673532
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
313251000
100 mL Glass bottle
55.78€
100mL
10589453
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
313255000
500 mL Glass bottle
211.05€
500mL
13498518
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
313250025
2.5 L Glass bottle
745.71€
2.50L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
13822-56-5
179.29
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
83756
CO[Si](CCCN)(OC)OC
C6H17NO3Si
MFCD00008206
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
3-trimethoxysilylpropan-1-amine
Specifica
3-Aminopropyltrimethoxysilane
94.0
Colorless
194.0°C
Authentic
C6H17NO3Si
1.4230 to 1.4250
1.01
Solubility in water: reacts with water.
CO[Si](CCCN)(OC)OC
179.29
179.29
Liquid
13822-56-5
100.0
1.0100g/mL
92°C
94% min. (GC)
NH2(CH2)3Si(OCH3)3
MFCD00008206
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilylpropan-1-amine
83756
95%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-511-5
Identificativo prodotto
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Aminopropyltrimethoxysilane