Learn More
3-Aminotetrahydro-1H-1lambda∼6∼-thiophene-1,1-dione hydrochloride , Tech., Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10095112
3-Aminotetrahydro-1H-1lambda∼6∼-thiophene-1,1-dione hydrochloride , Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10095112
1 g, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10095112
Marca: Thermo Scientific Maybridge RJC02399DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 51642-03-6
Formula molecolare C4H10ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 171.64
Numero MDL MFCD00456584
InChI Key MGZQMSFXPSKBDY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride, tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-ylamine, hcl, 3-amino-1??-thiolane-1,1-dione hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl amine hydrochloride, 3-aminotetrahydrothiopene 1,1-dioxide hydrochloride, tetrahydrothiophen-3-amine 1,1-dioxide hydrochloride, 3-thiophenamine, tetrahydro-, 1,1-dioxide, hydrochloride, 1,1-dioxothiolan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 2795201
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCS(=O)(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminotetrahydrothiopene 1, 1-dioxide hydrochloride
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 1,1-dioxothiolan-3-amine;hydrochloride
Peso formulazione 171.65
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche
Titolo del prodotto
3-Aminotetrahydro-1H-1lambda∼6∼-thiophene-1,1-dione hydrochloride , Tech., Thermo Scientific™ >