Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine, MedChemExpress
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
Marca: Medchem Express HY-111641
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.Specifica
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine | |
White | |
C9H11FN6O4 | |
DMSO : 140 mg/mL (489.13 mM; Need ultrasonic) | |
286.22 | |
99.98% | |
Solid |
2095417-18-6 | |
Research | |
10 mg | |
O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O)C=C(F)C(N)=N1 | |
286.22 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only