Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine, MedChemExpress
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
199.80€ - 464.40€
Specifica
CAS | 2095417-18-6 |
---|---|
Formula molecolare | C9H11FN6O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 286.22 |
Percent Purity | 99.98% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16450817
|
Medchem Express
HY-111641 |
50 mg |
464.40€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16434508
|
Medchem Express
HY-111641 |
10 mg |
199.80€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.Specifica
2095417-18-6 | |
C9H11FN6O4 | |
286.22 | |
99.98% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.