Learn More
(±)-3-Butyn-2-ol, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11413854
(±)-3-Butyn-2-ol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11413854
10 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Codice prodotto. 11413854
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11881.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2028-63-9
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00004541
InChI Key GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-butyn-2-ol, 3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-butyne, 1-butyn-3-ol, 1-methylpropargyl alcohol, methylethynylcarbinol, 1-ethynylethanol, 1-methyl-2-propynyl alcohol, alpha-methylpropargyl alcohol, dl-3-butyn-2-ol
PubChem CID 16239
IUPAC Name but-3-yn-2-ol
SMILES CC(O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-3-Butyn-2-ol
Densità 0.894
Punti di ebollizione 108°C to 109°C
Punto d'infiammabilità 28°C (82°F)
Indice di rifrazione 1.426
Quantità 10 g
Numero UN UN2929
Beilstein 635722
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele autoreattive Tipo G
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Titolo del prodotto
(±)-3-Butyn-2-ol, 98%, Thermo Scientific Chemicals >