missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Decanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. 11411157
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1565-81-7
Formula molecolare C10H22O
Molecular Weight (g/mol) 158.285
Numero MDL MFCD00021956
InChI Key ICEQLCZWZXUUIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-decanol, heptyl ethyl carbinol, ethyl heptyl carbinol, 3-decanol, r, 3-decanol, s, fema no. 3605, 3-decyl alcohol, ethylheptylcarbinol, deca-8-yl alcohol, acmc-20mxdt
PubChem CID 519158
IUPAC Name decan-3-ol
SMILES CCCCCCCC(CC)O

Specifica

Materiale o nome chimico 3-Decanol
Densità 0.83
Punti di ebollizione 213°C
Punto d'infiammabilità 99°C (210°F)
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 5 g
Beilstein 1719658
Peso formulazione 158.29
Percent Purity 97%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
3-Decanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato